Stampa…
Microscopi invertiti, AE2000
Fornitore: Motic
630-1371EA 100 EUR
630-1371 630-3460 630-1370 630-3459 630-1369 630-1501 630-1456 630-1368 MOTIP2S 630-1367 630-1366 MOTIP1S 630-2970 630-1364 630-1317 630-1316 MOTIP2LED MOTIP1LED
Microscopi invertiti, AE2000
Microscopi
Microscopi rovesciati AE2000 progettati per applicazioni di coltura cellulare.
  • Spegnimento automatico dopo 15 minuti di inattività
  • Obiettivi conformi a RoHS, senza piombo
  • Struttura robusta con ingombro minimo
Per laboratori clinici e di microbiologia, in particolare per ispezioni di routine.
Informazioni per l'ordine: Special sets including microscope, application-specific accessories and three objectives (4×, Ph 10×, LWD Ph 20×) are available as well.
Informazioni per l'ordine: Contrasto di fase disponibile - Moduli a LED disponibili separatamente.