Stampa…
Luce per uso medico, SNE 136
Fornitore: Waldmann
139-0186EA 447.12 EUR
139-0186 139-0187
Luce per uso medico, SNE 136
Luci Dispositivi luminosi per esami
Per un comfort ottimale, il modello SNE-136 offre un'illuminazione ampia sull'area di lavoro con luce neutra grazie a una lampadina da 4000 K. Una griglia parabolica incorporata indirizza la luce sull'area di lavoro ed evita l'abbagliamento. Ideata per applicazioni nell'industria e nel commercio.
  • Braccio caricato a molla
  • Adattamento semplice alla posizione dell'operatore
  • Ballast elettronico incorporato per risparmio energetico
IP 20 classe 1
Certificazioni: IP 20 classe 1
Informazioni per l'ordine: Fornita con cavo di alimentazione lungo 1,5 m e presa di sicurezza antiscossa.