Stampa…
Hai cercato: Filtri per processo di liquidi
20  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Avantor
Descrizione: The Last Drop™ eluent filter utilises a flat element, which sits parallel to the bottom of the reservoir, allowing the filter to draw all but the last...
Fornitore: Avantor
Descrizione: These solvent inlet filters are used at the low pressure inlet side of the pump to help protect check valves, injector and column from particulate con...
Fornitore: Avantor
Descrizione: These filters are made from 100% PEEK.
Fornitore: Bohlender
Descrizione: These PTFE suction filters consist of a receiver with a female thread and an easily exchangeable frit. They are ideal prefilters in front of pump syst...
Codice catalogo: (590-0201)
Fornitore: Bohlender
Codice articolo fornitore: M515-01
Codice articolo locale: BOHLM515-01
Descrizione: Filter candle made of porous PE.
UOM: 1 * 10 pezzi
Fornitore: ROBU GLASFILTER
Descrizione: These filters are suitable for degassing and filtration of solvents e.g. in chromatography.
Fornitore: ENTEGRIS INC
Descrizione: PUMPGARD™II filters protect chemicals and final filters against damage from broken silicone wafer pieces.
Codice catalogo: (590-0221)
Fornitore: Bohlender
Codice articolo fornitore: M570-05
Codice articolo locale: BOHLM570-05
Descrizione: Suction Filter with PTFE membrane.
UOM: 1 * 5 pezzi
Codice catalogo: (ROBU80052)
Fornitore: ROBU GLASFILTER
Codice articolo fornitore: 80052
Codice articolo locale: ROBU80052
Descrizione: This solvent filter is made of pure borosilicate glass.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (VIVAH2O-CUF)
Fornitore: Sartorius
Codice articolo fornitore: H2O-CUF
Codice articolo locale: VIVAH2O-CUF
Descrizione: The arium® CellPlus is a sterile packed, point-of-use ultrafilter for efficient removal of endotoxins, RNase, DNase, microorganisms and particles. Ret...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: PerkinElmer
Descrizione: Solvent reservoir sparger, Titanio, Dimensioni pori: 10 µm
Codice catalogo: (VARIAL9402)
Fornitore: VARIAN
Codice articolo fornitore: AL9402
Codice articolo locale: VARIAL9402
Descrizione: This mobile phase inlet filter operates up to 500 °C and is compatible with halogenated solvents.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: JOUR RESEARCH (VICI)
Descrizione: These filters made from stainless steel 316L protect HPLC systems from small particles in the mobile phase.
Fornitore: JOUR RESEARCH (VICI)
Descrizione: The Last Drop filter/sparger combines filtration and sparging in a single unit. The PTFE housing contains a mobile phase filter with either a stainles...
Fornitore: JOUR RESEARCH (VICI)
Descrizione: The air inlet valve has a check valve which blocks vapours of the solution in a bottle, preventing the vapours from escaping into the lab. The safety ...
Fornitore: JOUR RESEARCH (VICI)
Descrizione: The No-Met polyethylene filter is designed for applications involving the separation of biomolecules, with inert polymeric fittings for 1/8" tubing an...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom