Stampa…
Hai cercato: Lampade spettro
7  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Lampada spettro, Lampada alogena al tungsteno
Fornitore: Hach
Descrizione: Lampada spettro, Halogen lamp
Fornitore: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Descrizione: Lampada spettro, Rare gas, Pen-Ray®, Lampada all'argon
Fornitore: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Descrizione: Lampada spettro, Zinco, cavi assiali, 203 mm
Fornitore: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Descrizione: Lampada spettro, Pen-Ray®, Lampada di calibrazione, serie CP, 254 nm, 69,6 mm
Codice catalogo: (ZEIS3901580000000)
Fornitore: ZEISS
Codice articolo fornitore: 3901580000000
Codice articolo locale: ZEIS3901580000000
Descrizione: Lampada spettro, Tungsten lamp filament, 6 V, 30 W
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: DIDALAB
Descrizione: Nine pin socket spectral lamps with dimensions (H×Ø) 107×21 mm, operated with 1 Amp fixed current.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom