I mulini SM 100 e SM 200 sono potenti strumenti a taglio di semplice utilizzo, a velocità fissa, per la riduzione rapida ma delicata di materiali voluminosi, morbidi, di durezza media, fibrosi, elastici e termolabili. Ideali per la riduzione preliminare continua o in lotti di materiali secchi quali legno, radici, ossa, piante, plastiche, pellet alimentari, spezie, medicinali, carta e cartone. I campioni a fibra lunga e i materiali voluminosi possono essere frantumati senza alcuna riduzione preliminare.
- Riduzione rapida ma delicata di materiali secchi
- Campioni soggetti a sollecitazioni termiche ridotte
- Strumenti di taglio facilmente sostituibili, lunga durata, rotore con montaggio a pressione
- Finezza finale definita grazie ai setacci inferiori con apertura da 0,25 a 20 mm
- Ampia gamma di accessori tra cui tramogge, sistemi di raccolta, rotori e setacci vari
Informazioni per l'ordine: Per l'SM 100, rotore, la tramoggia di alimentazione necessaria, i setacci inferiori e la base d'appoggio devono essere ordinati separatamente. Contattare Avantor per ulteriori dettagli sull'intera gamma di accessori.
Informazioni per l'ordine: Entrambe le unità vengono fornite con recipiente di raccolta da 5 litri. L'SM 200 viene fornito con base d'appoggio
Attenzione: * In base al materiale in ingresso e alle configurazioni/impostazioni dello strumento.