Stampa…
Capsule per colture cellulari con poli-D-lisina Corning® BioCoat™ con vetrino coprioggetto sul fondo
Fornitore: Corning
734-1003EA 263 EUR
BDAA354077
Capsule per colture cellulari con poli-D-lisina Corning® BioCoat™ con vetrino coprioggetto sul fondo
PS con vetrino coprioggetto sul fondo, rivestito con un'applicazione uniforme di poli-D-lisina. La PDL favorisce l'attecchimento e la differenziazione delle cellule neuronali e l'adesione di linee cellulari transfettate.
La PDL favorisce l'attecchimento e la differenziazione delle cellule neuronali e l'adesione di linee cellulari transfettate.