Stampa…
Sodio selinato decaidrato ≥97.0%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
302113LEA 200 EUR
302113L
Sodio selinato decaidrato ≥97.0%, GPR RECTAPUR®
Sodio selinato decaidrato
Formula: Na₂SeO₄·10H₂O
Peso molecolare: 369,09 g/mol
Punto di fusione: 35 °C
Densità: 1,584 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149174
CAS Number: 10102-23-5
EINECS: 236-501-8
UN: 2630
ADR: 6.1,I
Visualizza i codici
Assay Min. 97.0 %
Metal impurities Max. 0.02 %
Insolubility in water Max. 0,05 %