Stampa…
VWR®, Bottiglie di lavaggio di sicurezza, Collo Largo, Ventilate
Fornitore: VWR
VWR®
215-2548EA 53.3 EUR
215-2548 215-2538 215-2535 215-2536 215-2540 215-2539
VWR®, Bottiglie di lavaggio di sicurezza, Collo Largo, Ventilate
Bottiglie Spruzzette
In LDPE semitrasparente, con tappo a vite VENT-CAP in PP.
  • Nome dei prodotti chimici in inglese, francese, tedesco e spagnolo
  • Formula del prodotto chimico, numero CAS
  • Pittogramma di pericolo, avvertenza, indicazioni di pericolo H; indicazioni precauzionali P
Safety imprint in accordance with regulation (EC) No. 1272/2008 (GHS). Dispensing tube with jet tip made of PP to optimise backflow of the medium that can be cut to length.