Stampa…
Hai cercato: Pesi di taratura
44  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"44"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Pesi in acciaio inox antimagnetico lucidato. Adatti per bilance elettroniche di precisione a risoluzione media. Pesi con cavità di taratura per pesi s...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Pesi realizzati in acciaio inossidabile solido, antimagnetico e lucidato.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Pesi rettangolari in ghisa, permanentemente magnetizzati.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Test weights in either stainless steel or aluminium.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In acciaio inox pesi di classe F2 per utenti che richiedono livelli moderati di valori di tolleranza nella calibrazione e nella pesatura quotidiana.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Pesi in acciaio inox antimagnetico lucidato. Adatti per bilance elettroniche di precisione a risoluzione media. Pesi con cavità di taratura per pesi s...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Rozsdamentes acél. Pesi a filo fino a 500 mg.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Pesi da 1 g a 50 g monoblocco, con pesi superiori con cavità regolabile.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Masse in acciaio inox regolate secondo il metodo ASTM classe 1, per controllo e regolazione precisa di bilance elettroniche.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Una gamma economica di set per calibrazione, con solo tre pesi in acciaio inox, adatti a soddisfare i requisiti di calibrazione di routine e precision...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In ottone pesi ideali per le scuole, per introdurre i concetti di pesi e forze.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Pesi in acciaio inox pieno antimagnetico lucidato. Ideali per bilance elettroniche ad alta risoluzione.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Pesi singoli OIML di classe E1, progettati per garantire la tracciabilità tra gli standard di massa nazionali (con valori derivati dal prototipo inter...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Pesi rettangolari in ghisa (peso specifico 7,2 g/cm³).
Codice catalogo: (611-1854)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI611-1854
Descrizione: Pesi, Calibration, VWR®, Peso set: 10 g; 50 g; 100 g, No. dei pesi: 3
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (611-3815)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI611-3815
Descrizione: Pesi, Calibration, VWR®, Classe: E1, Peso: 1000 g, Acciaio inossidabile
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 44
no targeter for Bottom