Stampa…
Stazione meteorologica, Ultimate
620-2128EA 110 EUR
VWRI620-2128
Stazione meteorologica, Ultimate
Questa stazione meteorologica è dotata di calendario perpetuo fino all'anno 2099 con data, ora selezionabile in formato 12/24 ore con allarme ripetibile, fasi lunari, indicatore delle maree, orari di alba e tramonto, pressione barometrica in previsioni meteorologiche animate, memoria dei valori massimo/minimo del termoigrometro. Termoigrometro RF senza fili collegabile a un massimo di tre sensori remoti.
  • Grafico a barre della pressione, storico e indicatore di tendenza
  • Icone di semplice lettura
  • Indicatore di tendenza termoigrometro per ambienti interni/esterni
W×H: 127×201 mm
Certificazioni: Conforme a RoHS, NIST, ISO/IEC 17025:2005.
Informazioni per l'ordine: con un sensore remoto con batterie e due batterie AA per l'unità principale.