Stampa…
VWR®, Stazione Meteo
Fornitore: VWR
VWR®
620-2692EA 86.3 EUR
620-2692
VWR®, Stazione Meteo
Stazioni meteorologiche
This weather station is designed for use in agriculture, offices and universities. It includes an internal temperature sensor.
  • Doppia scala e memorizzazione dei valori minimo/massimo
  • Temperatura preimpostabile dall'utente con allarme con calendario
  • RF 433 MHz, 30 m, termometro senza fili collegabile con massimo tre sensori remoti
Informazioni per l'ordine: Fornito con un sensore remoto, due batterie AA e due AAA e un supporto da tavolo o da parete.
* Sensore remoto