Stampa…
Sistemi di purificazione dell'acqua, RiOs™ 3
Fornitore: Merck
RiOs™ 3
171-0140EA 3940 EUR
171-0140 171-0391 171-0316 171-0317 171-0139 171-0315 171-0126 171-0142
Sistemi di purificazione dell'acqua, RiOs™ 3
Purificatori d'acqua Sistemi per acqua pura e ultrapura
Adatto per applicazioni di laboratorio generiche non critiche o per pretrattamento per sistemi per acqua ultrapura, il sistema RiOs™ 3 rappresenta la soluzione ideale per soddisfare le necessità di acqua di grado da laboratorio di tipo III, ad esempio per lavaggi e risciacqui manuali, preparazione di campioni, acqua di alimentazione per umidificatori, autoclavi, macchine per il lavaggio di vetrerie. Ideato per utenti che necessitano di una soluzione compatta e semplice da utilizzare, il sistema RiOs™ 3 verrà apprezzato soprattutto per il funzionamento intuitivo, l'ingombro ridotto e la manutenzione semplice. Per utenti che richiedono acqua ultrapura, il sistema RiOs™ 3 è ideale come pretrattamento per sistemi di purificazione dell’acqua Synergy® o Milli-Q®.
Fino a 30 litri al giorno di acqua grado analitico alta qualità (tipo 3) alimentazione partendo da acqua di rubinetto.
  • Facile da montare e utilizzare
  • L'unico materiale di consumo è costituito da un pacchetto completo con membrana di pretrattamento e osmosi inversa
  • Operazioni di manutenzione ridotte alla sola sostituzione della cartuccia una o due volte l'anno
  • Display a colori retroilluminato per la visualizzazione di conducibilità, temperatura e livello di acqua nel serbatoio integrato
  • Serbatoio da 6 litri compatto, integrato; in caso di necessità di volumi più elevati, è possibile collegare lo strumento a un serbatoio da 30 o 60 litri
Adatto per applicazioni di laboratorio generiche non critiche o per pretrattamento per sistemi per acqua ultrapura, il sistema RiOs™ 3 rappresenta la soluzione ideale per soddisfare le necessità di acqua di grado da laboratorio di tipo III, ad esempio per lavaggi e risciacqui manuali, preparazione di campioni, acqua di alimentazione per umidificatori, autoclavi, macchine per il lavaggio di vetrerie. Ideato per utenti che necessitano di una soluzione compatta e semplice da utilizzare, il sistema RiOs™ 3 verrà apprezzato soprattutto per il funzionamento intuitivo, l'ingombro ridotto e la manutenzione semplice. Per utenti che richiedono acqua ultrapura, il sistema RiOs™ 3 è ideale come pretrattamento per sistemi di purificazione dell’acqua Synergy® o Milli-Q®.
  • Facile da montare e utilizzare
  • L'unico materiale di consumo è costituito da un pacchetto completo con membrana di pretrattamento e osmosi inversa
  • Operazioni di manutenzione ridotte alla sola sostituzione della cartuccia una o due volte l'anno
  • Display a colori retroilluminato per la visualizzazione di conducibilità, temperatura e livello di acqua nel serbatoio integrato
  • Serbatoio da 6 litri compatto, integrato; in caso di necessità di volumi più elevati, è possibile collegare lo strumento a un serbatoio da 30 o 60 litri
Informazioni per l'ordine: Blocco di purificazione SmartPak™ (171-0126) da ordinare con il sistema.
* Enkel beschikbaar in Nederland.
** Enkel beschikbaar in België.