Stampa…
Hai cercato: Sistemi per acqua pura e ultrapura
50  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"50"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: This 'two in one' lab water system produces ultrapure (Type I) and RO (Type III) water from tap water. Quality of ultrapure water meets or exceeds AST...
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: This compact system produces EDI-based Type II water directly from tap water. Quality of Type II water meets or exceeds water quality as defined by AS...
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: This powerful and intuitive laboratory water purification system produces Type I ultrapure water from RO, distilled or deionised water. The product wa...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Questo sistema compatto per acqua da laboratorio ‘plug and play’ è la scelta ideale per gli utenti che hanno bisogno fino a 20 litri di acqua ultrapur...
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Questo sistema intuitivo di purificazione dell'acqua per laboratori, fornisce acqua ultrapura acqua di tipo II EDI a partire da acqua del sindaco. La ...
Promo
Codice catalogo: (172-5087)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: CDRC00201
Codice articolo locale: MILLCDRC00201
Descrizione: This Reverse Osmosis membrane removes 95 to 99% of contaminants including ions, particulates, bacteria, and organic molecules (MW >200kDa)
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Merck
Descrizione: Elix® Essential delivers Type 2 water customised to fit a broad range of research areas. It is designed to be fed from potable water and is the ideal ...
Fornitore: Merck
Descrizione: RiOs™ Essential systems are ideal for laboratories needing reliable, constant production of Reverse Osmosis, RO (Type 3) water from potable tap water....
Fornitore: Merck
Descrizione: Un sistema integrato per acqua ultrapura e pura, intelligente, facile da usare e rispettoso dell'ambiente.
Fornitore: Merck
Descrizione: Purifies up to 3000 L/day with integrated storage, distribution and remote monitoring.
Fornitore: Merck
Descrizione: Il sistema per acqua ultrapura Synergy® è ideale per laboratori con disponibilità di acqua purificata che necessitano di un sistema di fornitura POU d...
Fornitore: Merck
Descrizione: Economical water system, producing CLRW (Clinical Laboratory Reagent Water) quality with a dispensing flow rate to analyser up to 2 l/min. For clinica...
Fornitore: Merck
Descrizione: Milli-Q® EQ 7008/7016 ultrapure and reverse osmosis (RO, Type 3) water systems are designed to produce consistent ultrapure water quality [resistivity...
Fornitore: Merck
Descrizione: Milli-Q® IQ Element Water Purification and Dispensing Unit is designed to fit into your trace analysis workflow. The Milli-Q® IQ Element unit, combine...
Fornitore: Merck
Descrizione: Adatto per applicazioni di laboratorio generiche non critiche o per pretrattamento per sistemi per acqua ultrapura, il sistema RiOs™ 3 rappresenta la ...
Fornitore: Merck
Descrizione: This easy-to-use RiOs-DI™ systems produce Type II pure water whose quality is superior to that of service DI or stills.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 50
no targeter for Bottom