Stampa…
Distillatori, Aquatron®
Fornitore: Cole Parmer
stuart®
171-1203EA 7080 EUR
171-1203 171-1204 171-1202
Distillatori, Aquatron®
Purificatori d'acqua Distillatori
Le unità Aquatron® sono caratterizzate da un funzionamento completamente automatico con alimentazione diretta dell'acqua potabile. In alternativa, è disponibile un kit opzionale di conversione che consente di collegare l'unità ad una fonte di acqua pretrattata. L'interruttore di controllo livello del distillato è adatto a tutti i serbatoi di raccolta. Un condensatore a doppia serpentina in e un sistema di ebollizione combinati con un elemento riscaldante in guaina in vycor e vetro silicato offrono un distillato apirogeno di eccezionale qualità (si consiglia comunque la verifica del distillato). Questi distillatori possono essere utilizzati anche con le unità di filtrazione e deionizzazione elencate di seguito, per le quali è richiesto il kit di conversione per l'acqua di alimentazione (codice prodotto 171-1210).
  • Funzionamento completamente automatico
  • Possibilità di collegamento a una fonte di alimentazione ad acqua potabile o pretrattata (richiesto il kit di protezione)
  • Funzionamento con fonti di acqua a bassa pressione/di bassa qualità
  • Arresto automatico per assenza di alimentazione d'acqua
  • Protezione antimicrobica BioCote®
pH, conduttività e resistività sono dipendenti dalla temperatura e dalla presenza o meno di anidride carbonica assorbita. Le specifiche si basano su test condotti a 20 °C con acqua esente da anidride carbonica.
Per ottenere acqua apirogena è necessario prestare la massima attenzione; il distillato deve essere controllato prima dell'utilizzo.
Gli elementi di riscaldamento del distillatore sono esclusi dalla garanzia di 3 anni e sono coperti per un utilizzo massimo di 1000 ore.
Informazioni per l'ordine: Supplied with wall mounting bracket (except A4000D).