Stampa…
Hai cercato: Distillatori
8  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Cole Parmer
Descrizione: Get high purity water with all-glass construction.
Fornitore: LAUDA
Descrizione: Water still suitable for single distillation and for bench mounting.
Fornitore: LAUDA
Descrizione: Water still (fully automatic) for double distillation, suitable for both bench and wall mounting.
Fornitore: Cole Parmer
Descrizione: Produces cold distilled water for immediate use.
Fornitore: Cole Parmer
Descrizione: Save money while maintaining high performance.
Codice catalogo: (171-1204)
Fornitore: Cole Parmer
Codice articolo fornitore: A4000D
Codice articolo locale: STUAA4000D
Descrizione: Le unità Aquatron® sono caratterizzate da un funzionamento completamente automatico con alimentazione diretta dell'acqua potabile. In alternativa, è d...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: SciLabware
Descrizione: The QWS4 will produce 4 litres/hour of pyrogen-free* distilled water from its reliable 3kW UK manufactured, chromium plated heating element.
Codice catalogo: (HECH40225010)
Fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Codice articolo fornitore: 40225010
Codice articolo locale: HECH40225010
Descrizione: Complete water distilling apparatus with heater and directions for use.
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom