Stampa…
Hai cercato: Purificatori d'acqua
69  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"69"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: This 'two in one' lab water system produces ultrapure (Type I) and RO (Type III) water from tap water. Quality of ultrapure water meets or exceeds AST...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Questo sistema intuitivo di purificazione dell'acqua per laboratori, fornisce acqua ultrapura acqua di tipo II EDI a partire da acqua del sindaco. La ...
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: This compact system produces EDI-based Type II water directly from tap water. Quality of Type II water meets or exceeds water quality as defined by AS...
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Questo sistema compatto per acqua da laboratorio ‘plug and play’ è la scelta ideale per gli utenti che hanno bisogno fino a 20 litri di acqua ultrapur...
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: This powerful and intuitive laboratory water purification system produces Type I ultrapure water from RO, distilled or deionised water. The product wa...
Codice catalogo: (171-0238)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: Z00QSV0IT
Codice articolo locale: MILLZ00QSV0IT
Descrizione: Il sistema Milli-Q® Reference eroga acqua ultrapura (tipo I) per soddisfare le necessità specifiche di un'ampia gamma di aree di ricerca, risparmiando...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Merck
Descrizione: Elix® Essential delivers Type 2 water customised to fit a broad range of research areas. It is designed to be fed from potable water and is the ideal ...
Fornitore: Merck
Descrizione: Purifies up to 3000 L/day with integrated storage, distribution and remote monitoring.
Fornitore: Merck
Descrizione: Reliable water purification for results reproducibility and lab productivity.
Fornitore: Merck
Descrizione: RiOs™ Essential systems are ideal for laboratories needing reliable, constant production of Reverse Osmosis, RO (Type 3) water from potable tap water....
Fornitore: Merck
Descrizione: Per fornire risultati scientifici affidabili e di alta qualità, hai bisogno di acqua ultrapura di qualità costante. Il sistema di acqua ultrapura Mill...
Fornitore: Merck
Descrizione: This easy-to-use RiOs-DI™ systems produce Type II pure water whose quality is superior to that of service DI or stills.
Fornitore: Merck
Descrizione: La gamma di sistemi Direct-Q® rappresenta una soluzione pratica e flessibile per i requisiti di acqua pura e ultrapura, direttamente dall'acqua di rub...
Fornitore: MIELE
Descrizione: Aqua purifier for two full or partial demineralisation cartridges. The casing made from white steel or stainless steel.
Fornitore: Merck
Descrizione: Il sistema per acqua ultrapura Synergy® è ideale per laboratori con disponibilità di acqua purificata che necessitano di un sistema di fornitura POU d...
Codice catalogo: (171-2708)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRF03430.005
Descrizione: This demineraliser connects to a mains water tap and instantly delivers pure water with high resistivity. The exchange capacity of a cartridge is 300&...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 69
no targeter for Bottom