  • Parametri
    • Articoli in magazzino (4)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
bagni-ad-aqua-con-agitazione
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/86/18989786.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Bagni ad acqua a scuotimento lineare, con vasca in acciaio inox e interfaccia utente semplice e intuitiva. Vassoi di agitazione alternativi semplici e...
Fornitore:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Descrizione:   La serie Aqua Pro di bagni ad acqua con scuotimento comprende due modelli di bagno con eccellenti prestazioni di temperatura e altissima fruibilità. I...
Fornitore:  Julabo GmbH
Descrizione:   I bagnomaria in acciaio inox con agitazione sono adatti per il funzionamento in continuo in assenza dell'operatore; il multidisplay luminoso a LED per...
Fornitore:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Codice articolo fornitore:: OLS26
Codice articolo locale:: GRANOLS26
Descrizione:   La serie Aqua Pro di bagni ad acqua con scuotimento comprende tre modelli di bagno con eccellenti prestazioni di temperatura e altissima fruibilità. I...
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (GERB3550)
Fornitore:  GERBER FUNKE DR N.
Codice articolo fornitore:: 3550
Codice articolo locale:: GERB3550
Descrizione:   Bagno ad aqua con agitazione, Capacità (l): 22, Dimensioni della vasca L×P×A (mm): 350×290×220, L×P×A (mm): 578×436×296, Peso (kg): ~ 17
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (EDVO5027)
Fornitore:  EDVOTEK EUROPE LTD
Codice articolo fornitore:: 5027
Codice articolo locale:: EDVO5027
Descrizione:   Digital stainless steel shaking water bath, designed for when incubation of samples together with precise aeration and agitation is required.
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (462-5280)
Fornitore:  GFL (GESELLSCH. FÜR LABORT.)
Codice articolo fornitore:: 1070
Codice articolo locale:: GFLA1070
Descrizione:   Versatile shaking water baths with reciprocating motion. Bath has four separate stainless steel compartments, in which different samples can be heated...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  NICKEL ELECTRO
Descrizione:   Digital and analogue linear shaking water baths with a stainless steel tank housed in a durable outer case. The corrosion resistant reciprocating trol...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 11
  1  2  Prossimo