Stampa…
Hai cercato: Bagni con bollitura
8  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Descrizione: I bagnomaria a ebollizione sono progettati per un funzionamento in continuo con acqua a temperatura oltre 90 °C. Dotati di una vasca in acciaio i...
Fornitore: LAUDA
Descrizione: Vaporisation water baths which are ideal for gentle steaming work. The working temperature range is 25 to 100 °C.
Fornitore: GESTIGKEIT HARRY
Descrizione: Precision heating baths which can be used for fluid, oil, air or as a sandbath for continuous operation. They are very well suited for use with rotary...
Fornitore: NICKEL ELECTRO
Descrizione: Fixed temperature baths with concentric ringed lids. The steam produced provides an effective source of heat for samples that may otherwise be thermal...
Fornitore: SELECTA
Descrizione: Double skinned AISI 310 stainless steel tank with an exterior case of AISI 304 stainless steel. The heating elements embedded in INCOLOY heat and corr...
Fornitore: GESTIGKEIT HARRY
Descrizione: Can be universally employed as either an air, fluid or sandbath for heating many of the various receptactles in laboratory use, regardless of size or ...
Fornitore: NICKEL ELECTRO
Descrizione: Boiling bath, NE1B-28, Acciaio inossidabile, Capacità: 28 L, 1500 W, L×P×A: 538×332×290 mm, Peso: 12,5 kg
Codice catalogo: (HECH43180010)
Fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Codice articolo fornitore: 43180010
Codice articolo locale: HECH43180010
Descrizione: The Thermostatic waterbath, CE certified is fully electronic wear-free temperature control with digital display. Temperature control with adjustable n...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom