Stampa…
Hai cercato: Bagni
70  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"70"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Unstirred water baths with double walled, stainless steel (inner) and coated steel sheet (outer) housing. All baths except the 2 litre models feature ...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Transparent polycarbonate baths keep samples visible, units feature user friendly MX temperature controller with three control buttons and on-screen p...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Bagni ad acqua a scuotimento lineare, con vasca in acciaio inox e interfaccia utente semplice e intuitiva. Vassoi di agitazione alternativi semplici e...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Vasche da bagno in acciaio inossidabile con termoregolatore MX intuitivo con tre pulsanti di controllo e istruzioni su schermo.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Realizzato in acciaio inossidabile o policarbonato. Ideale per l'uso con termostati ad immersione VWR®. Per usi dove la durabilità dell'acciaio inossi...
Promo
Codice catalogo: (462-0214)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI462-0214
Descrizione: Bagno in acciaio inox con controller di temperatura MX intuitivo, con tre pulsanti di controllo e comandi a schermo. Progettato appositamente per la p...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (720-2423)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI720-2423
Descrizione: Il bagno ad acqua per istologia W20 è ideale per rimuovere in modo affidabile increspature e deformazioni nelle sezioni di cera paraffinica create dur...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: SI Analytics
Descrizione: The CT 72 thermostatic baths are designed for determining viscosity of newtonian liquids in glass capillary viscometers with the display of the moment...
Fornitore: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Descrizione: Gamma di bagni ad acqua digitali senza agitazione con possibilità di scelta tra modelli di capacità da 5 a 26 L. Tutte le unità sono dotate di va...
Fornitore: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Descrizione: Le vasche Premium in acciaio inox resistono alla corrosione per lunga durata in ambienti impegnativi. Disponibili in cinque formati (5, 12, 18, 26 e 3...
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: Bagno, CORIO™, B39, Acciaio inossidabile, Capacità: 35 - 41 L, Range di temp.: ≤150 °C, Bagno L×P×A: 300×500×300 mm, L×P×A: 340×580×350 mm
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: Bagno, CORIO™, BT27, Capacità: 20 - 27 L, Range di temp.: ≤100 °C, Bagno L×P×A: 300×350×200 mm
Fornitore: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Descrizione: Gamma di bagni ad acqua digitali senza agitazione con possibilità di scelta tra modelli di capacità da 5 a 18 L. Tutte le unità sono dotate di va...
Fornitore: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Descrizione: Gamma di bagni ad acqua digitali senza agitazione di alta qualità con possibilità di scelta tra modelli di capacità da 2 a 34 l e un bagno doppio...
Codice catalogo: (442-0814)
Fornitore: 2MAG
Codice articolo fornitore: 40950
Codice articolo locale: TMAG40950
Descrizione: Stainless steel mixBATH, durable, robust, is suitable for MIXdrive 6/15/60 as well as MIXdrive 1/1 eco/1 XS, fitting for immersion thermostats (heatin...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Descrizione: The Aqua Pro series of shaking water baths offers two bath models with exceptional temperature performance and usability. The baths are ideal for basi...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 70
no targeter for Bottom