ViscoSystem 370 unisce un livello elevato di precisione delle misure alla riproducibilità con la modularità per una futura espansione.
- Misurazione per aspirazione (campioni ad alta viscosità) e in pressione (liquidi con punti di ebollizione bassi)
- Grazie al design modulare, il formato da 19' può contenere fino a 4 moduli ViscoPump II
- Può essere convertito in una stazione di misura multipla controllabile mediante un PC e un software multitasking
- Le misure vengono effettuate automaticamente
- Con il software WinVisco 370 sono disponibili 2 metodi di risciacquo
The software allows control of up to two complete AVS 370 systems or a total of eight ViscoPump II modules. The results can be used and viewed immediately and easily in separate printouts.
Informazioni per l'ordine: La versione di base include un modulo ViscoPump II per la rilevazione ottica (per misurare l'alta o bassa viscosità dei liquidi) o un modulo ViscoPump II con rilevazione della temperatura della termocoppia (per la misurazione dei liquidi opachi e scuri), nonché il software WinVisco 370, in una compatta custodia da 19'.