Stampa…
Hai cercato: Valvole per vuoto
14  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: ENTEGRIS INC
Descrizione: Two- or three-way diaphragm valves, ¹/₄" orifice, normally closed.
Fornitore: VACUUBRAND GMBH + CO
Descrizione: High vacuum, helium leak-tested right angle valves VE have stainless steel bellows which seals the drive mechanism without any gap on the vacuum side.
Fornitore: VACUUBRAND GMBH + CO
Descrizione: Valves of the VK series are sturdy isolation devices for the rough and fine vacuum range. The VKE series uses stainless steel for the metal parts and ...
Fornitore: VACUUBRAND GMBH + CO
Descrizione: La rete di vuoto locale VACUU·LAN collega più stazioni di lavoro a un'unica pompa da vuoto. I vari moduli consentono di collegare praticamente tutte l...
Fornitore: Welch by Gardner Denver
Descrizione: These high vacuum through valves feature a very long life bellows-seal made from stainless steel.
Fornitore: VACUUBRAND GMBH + CO
Descrizione: Gas inlet valves are small hand operated valves for admitting gases into a vacuum system.
Fornitore: Welch by Gardner Denver
Descrizione: These high vacuum angle valves feature a very long life bellows-seal made from stainless steel.
Fornitore: VACUUBRAND GMBH + CO
Descrizione: The VS, VS C and VS B series valves are butterfly-type valves which offers very good conductance. The VS C series features a valve seal made of perflu...
Fornitore: Welch by Gardner Denver
Descrizione: These manually operated butterfly valves are made of stainless steel with viton seal.
Fornitore: VACUUBRAND GMBH + CO
Descrizione: These straight-through valves with electromagnetic (solenoid) drive are used for operating cycles with short intervals and it is often used as vacuum ...
Fornitore: Welch by Gardner Denver
Descrizione: These ball check valves have a PTFE hollow ball and viton seals.
Fornitore: Welch by Gardner Denver
Descrizione: These fine vacuum ball valves feature a small flange made of nickle plated aluminium.
Fornitore: VACUUBRAND GMBH + CO
Descrizione: VM series valves are hand operated diaphragm valves. They are used as isolation valves, air-admittance valves or manual-control valves.
Codice catalogo: (229-7485)
Fornitore: SEMADENI
Codice articolo fornitore: 1194
Codice articolo locale: SEMA1194
Descrizione: Three way ball valve with PP body and PTFE tips with total length of 65 mm.
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom