Stampa…
Hai cercato: Sistemi controllo vuoto
8  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (181-0332)
Fornitore: VACUUBRAND GMBH + CO
Codice articolo fornitore: 22614860
Codice articolo locale: VACU22614860
Descrizione: The CVC 3000 detect compact vacuum controller complete with integral vacuum valve and sensor is ready to use either as a bench top or stand mounted un...
UOM: 1 * 1 pezzi
Safer Human and Environmental Health
Codice catalogo: (VACU20683180)
Fornitore: VACUUBRAND GMBH + CO
Codice articolo fornitore: 20683180
Codice articolo locale: VACU20683180
Descrizione: The VACUU.LAN local vacuum network connects several workstations to one vacuum pump. The various modules make it possible to connect almost all popula...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (181-0581)
Fornitore: Welch by Gardner Denver
Codice articolo fornitore: 600100
Codice articolo locale: ILMV600100
Descrizione: Precise vacuum control for evaporation and distillation of solvents and chemicals.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VACUUBRAND GMBH + CO
Descrizione: VACUU·SELECT fine vacuum control packages provide an easy-to-use vacuum control option for work between 1 mbar and 10-3 mbar, such as freez...
Fornitore: VACUUBRAND GMBH + CO
Descrizione: The VACUU·SELECT complete controller is ready for use with existing vacuum sources like pumps or vacuum networks.
Codice catalogo: (KNFAVC900)
Fornitore: KNF
Codice articolo fornitore: VC900
Codice articolo locale: KNFAVC900
Descrizione: Vacuum control unit to control the vacuum applications, like rotary evaporation, distillation, multi-user vacuum system.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (131-0000)
Fornitore: VACUUBRAND GMBH + CO
Codice articolo fornitore: 20700000
Codice articolo locale: VACU20700000
Descrizione: The VACUU·SELECT controller is an intuitive, easy-to-use vacuum controller with a touch screen display suitable for all laboratory vacuum processes. F...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: BUCHI
Descrizione: V-850 vacuum controller:
The V-850 vacuum controller with ¼" LCD VGA screen can be used universally for the display, control and adjustme...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom