Stampa…
Hai cercato: Sistemi per aspirazione a vuoto
12  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VACUUBRAND GMBH + CO
Descrizione: VacuuCenter BVC basic è progettato per il collegamento a una sorgente di vuoto esterna esistente, quale una pompa a membrana o una rete del ...
Efficiente a livello energetico
Fornitore: Integra
Descrizione: Il pipettatore manuale è ideale per il controllo, la sicura aspirazione e l'eliminazione di qualsiasi tipo di liquido da cuvette, piastre per microtit...
Fornitore: Integra
Descrizione: Questo sistema viene utilizzato per aspirare, rimuovere o filtrare liquidi biologici o chimici in modo pulito e professionale. Tutte le funzioni neces...
Fornitore: VACUUBRAND GMBH + CO
Descrizione: Controllo VacuuCenter BVC per un'aspirazione efficiente e conveniente dei surnatanti. Il livello di vuoto, e quindi la forza d’aspirazione, è regolabi...
Efficiente a livello energetico
Fornitore: Integra
Descrizione: In laboratorio è necessario smaltire giornalmente volumi ridotti di liquidi, quali liquidi in eccesso provenienti da provette di reazione, aspirazione...
Fornitore: VACUUBRAND GMBH + CO
Descrizione: Il VacuuCenter BVC professional è uno strumento per l'aspirazione e lo smaltimento di liquidi biologici, fornendo livelli eccezionali di comfort e sic...
Efficiente a livello energetico
Codice catalogo: (181-9930)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 6140-0010
Codice articolo locale: NALG6140-0010
Descrizione: Attach the Nalgene™ aspirator vacuum pump directly to sink faucets for vacuum draw. It can draw 11,5 L air per minute at a water flow rate of 6,5 L pe...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: GILSON
Descrizione: The Gilson® safe aspiration station is a stand-alone motorised vacuum system for quick and easy aspiration of biological liquid waste disposal. Liquid...
Codice catalogo: (216-1098)
Fornitore: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Codice articolo fornitore: FTA-1
Codice articolo locale: GRANFTA-1
Descrizione: All in one system with integrated pump designed for routine aspiration of the supernatent alcohol/buffer from the walls of microtubes during DNA/RNA p...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BELAF199170250)
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Codice articolo fornitore: F199170250
Codice articolo locale: BELAF199170250
Descrizione: These system is used to aspirate tissue culture media, supernatants, and chemical wastes.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Descrizione: Vacuum aspiration system. A plastic supporting plate with carrying handles and attachments for holding the vacuum-proof suction flask make the system ...
Fornitore: schuett-biotec GmbH
Descrizione: The EcoVac safety-vacuum-system supports efficient work and increases the safety standard when working with infectious material in a laboratory.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom