  • Parametri
    • Articoli in magazzino (1)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
pompe-per-vuoto-a-evaporatore-rotante
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/81/18989981.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Seleziona per:
Codice catalogo: (IKAA3980000)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale:: IKAA3980000
Descrizione:   LVS 105T 10-ef:
Compact, dry running, chemical resistant pump systems, used for many applications in chemical laboratories and research.
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  HEIDOLPH
Descrizione:   [EN]VACUUM PUMP ROTAVAC VALVE TEC 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (531-3693)
Fornitore:  HEIDOLPH
Codice articolo fornitore:: 591-00130-00
Codice articolo locale:: HEID591-00130-00
Descrizione:   Rotavac Valve Control.
Pompa a membrana a doppio stadio, realizzata in materiale resistente ai prodotti chimici. In grado di gestire 3 evaporator...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  Welch by Gardner Denver
Descrizione:   Compact, dry-running, chemical resistant pump systems with a range of vacuum control options that plays an ideal solution for many applications in che...
Codice catalogo: (STUARE3022C)
Fornitore:  STUART SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore:: RE3022C
Codice articolo locale:: STUARE3022C
Descrizione:   [EN]VACUUM PUMP 230V, 12 mBAR / 21 LPM 1 * 1 pezzi
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  BÜCHI
Descrizione:   Complete vacuum system in a closed plastic housing. The extremely quiet, chemically resistant PTFE diaphragm pump with transparent window heads can be...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 6  di 6