Stampa…
Hai cercato: Pompe manuali per vuoto
4  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: BÜRKLE
Descrizione: The vacuum hand pump can be operated with one hand to create a vacuum or pressure, independent of power supply.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: With these sturdy pumps, a partial vacuum of 86 mbar can be reached very quickly and easily. The vacuum can be controlled with just the index finger. ...
Fornitore: KARTELL
Descrizione: Vacuum pumps have built in vacuum release valve allows for quick and easy release of the vacuum without disconnecting the pump.
Codice catalogo: (SART16673)
Fornitore: Sartorius
Codice articolo fornitore: 16673
Codice articolo locale: SART16673
Descrizione: The hand operated vacuum pump made of PVC is used as practical vacuum source for outside of a laboratory.
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom