Stampa…
VWR® VP 820, Pompe per vuoto con diaframma
Fornitore: VWR
VWR®
181-0071EA 1920 EUR
181-0071 181-0072 181-0073
VWR® VP 820, Pompe per vuoto con diaframma
Pompe Pompe da vuoto a membrana
Pompa a membrana a testata singola con funzionamento a secco per un'ampia gamma di applicazioni di laboratorio. Pompa, comprime ed evacua senza intaccare i terreni, cioè questi rimangono incontaminati. La pompa include una membrana con ottimizzazione della tensione brevettata, che consente alla pompa di essere più piccola prolungando la durata della membrana.
  • 100% oil-free pumping, so media cannot be contaminated when pumping and evacuating
  • For medium aggressive gases and vapours
  • Maintenance-free, quiet running
* Portata a pressione atmosferica
Informazioni per l'ordine: la fornitura comprende la pompa a membrana completa di interruttore, fusibile di rete, cavo di collegamento con spina e raccordi tubi per tubi con diametro interno di 9 mm.