Stampa…
VWR® SD 820, Pompe da vuoto a membrana per applicazioni chimiche, autoessiccanti per gas umidi
Fornitore: VWR
VWR®
181-0094EA 2240 EUR
181-0094
VWR® SD 820, Pompe da vuoto a membrana per applicazioni chimiche, autoessiccanti per gas umidi
Pompe Pompe da vuoto a membrana
Pompa a membrana a doppia testata con funzionamento a secco e sistema di autoessiccazione integrato Esiste un'ampia gamma di applicazioni per questa pompa nei laboratori, soprattutto quando è richiesto un vuoto pulito e devono essere pompati gas umidi. Le applicazioni includono l'azionamento di camere di essiccazione sottovuoto (per l'essiccazione o il trattamento termico di sostanze e componenti) o sterilizzatrici a vapore per sterilizzare strumenti, recipienti, filtri e tessuti. Questa pompa può essere utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni grazie all'elevata resistenza della pompa ai fluidi aggressivi. La pompa include un diaframma rivestito in PTFE con ottimizzazione della tensione brevettata, che consente alla pompa di essere più piccola e prolunga la durata di servizio del diaframma. L'innovativo sistema autoessiccante consente l'espulsione del liquido condensato dalle testate della pompa ad alta velocità durante lo svuotamento Il vuoto nella camera a vuoto rimane costante. Il ciclo di essiccazione può essere adattato alle esigenze del singolo processo utilizzando tre variabili. Dopo l'asciugatura, la pompa raggiunge un vuoto migliore ed è in grado di evacuare molto più velocemente rispetto alle pompe senza sistema di asciugatura.
  • Trasferimento puro ed espulsione
  • Alta compatibilità con gas umidi e vapori
  • Senza manutenzione
  • A basso impatto ambientale
Portata alla pressione atmosferica.
Informazioni per l'ordine: la consegna comprende la pompa a membrana con interruttore termico, fusibile di rete, cavo di collegamento con spina e connettore per tubo flessibile con diametro interno 10 mm.