Stampa…
Hai cercato: Bagni a ultrasuoni
23  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"23"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: La pulizia ad ultrasuoni penetra anche nelle aperture microscopiche per garantire una pulizia completa degli oggetti trattati. Ciò lo rende uno dei me...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: La pulizia a ultrasuoni si è dimostrata uno dei metodi più efficaci per la rimozione dei residui (contaminanti) da oggetti dalla geometria complessa, ...
Fornitore: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Descrizione: The Elmasonic EASY ultrasonic bath series includes 9 units of different sizes and is characterised by simple, user-friendly operation. With 100% ultra...
New Product
Fornitore: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Descrizione: Powerful and individual - the versatile Elmasonic Select series for ultrasonic cleaning are equipped with 37 kHz ultrasonic frequency, 5 ultrasonic mo...
Fornitore: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Descrizione: Bagno a ultrasuoni, Coperchio in plastica trasparente
Fornitore: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Descrizione: Elmasonic xtra TT tabletop ultrasonic devices are designed for use in production environments, workshops and servicing. All functions and cleaning par...
Fornitore: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Descrizione: XUB range of digitally controlled benchtop ultrasonic baths offer consistent and reliable performance in a variety of environments such as laboratory,...
Fornitore: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Descrizione: Serie Elmasonic P di bagni a ultrasuoni, ideale per tutte le applicazioni in laboratori analitici e medici e nella produzione industriale. Sono dispon...
Fornitore: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Descrizione: Elmasonic xtra ST floor-mounted ultrasonic devices are designed for use in a production environment, workshops and servicing. The wide range of featur...
Codice catalogo: (142-0035)
Fornitore: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Codice articolo fornitore: 1071163
Codice articolo locale: ELMA1071163
Descrizione: Questi bagnomaria ad ultrasuoni sono dotati di una nuova funzione sweep commutabile. Questa garantisce una distribuzione omogenea del campo sonoro med...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: BRANSON
Descrizione: M and MH Series ultrasonic baths are known for offering a high level of precision and reliability.
Fornitore: BRANSON
Descrizione: CPX ultrasonic baths feature digital controls with power tracking capabilities to adjust for light or heavy loads, high/low power control, degassing a...
Fornitore: Retsch GmbH
Descrizione: Ultrasonic Baths are especially for fast cleaning of test sieves and grinding tools.
Codice catalogo: (142-2595)
Fornitore: BRANSON
Codice articolo fornitore: 000-001-100
Codice articolo locale: BRAN000-001-100
Descrizione: Il bagno ad ultrasuoni B200 è in grado di pulire tramite ultrasuoni oggetti dalle dimensioni ridotte, quali provette, componenti elettrici / elettroni...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: HAVER & BOECKER
Descrizione: It is used for thorough and gentle cleaning of sieves.
Fornitore: BANDELIN-ELECTRONIC
Descrizione: SONOREX SUPER is the high-power ultrasonic bath for aqueous cleaning solutions.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 23
no targeter for Bottom