  • Categoria prodotti
  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Transilluminatori
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/38/18989938.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Transilluminatori a luce blu, utilizzati spesso in alternativa ai Transilluminatori UV quando l'utente desidera utilizzare coloranti sicuri al posto d...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Tutti i transilluminatori VWR® scorrono verso l'esterno per un facile accesso e assicurano un'illuminazione uniforme. I modelli per l'utilizzo con il ...
Fornitore:  CONSORT
Descrizione:   These transilluminators are based on an electronic ballast. The 25 kHz high frequency provides excellent stability and avoids any flickering effect.
Fornitore:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Descrizione:   Tutti i transilluminatori Benchtop sono compatti e leggeri e costituiscono un'alternativa economica ai transilluminatori serie High Performance. A ecc...
Codice catalogo: (730-1002)
Fornitore:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Codice articolo fornitore: 95-0208-02
Codice articolo locale: UVPA95-0208-02
Descrizione:   I transilluminatori a luce bianca garantiscono una distribuzione uniforme della luce per autoradiografia, negativi, lastre radioscopiche, pellicole po...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Descrizione:   Visi-Blue™ transilluminators are designed for use with SYBR® Gold, SYBR® Green, GFP and other 460 - 470 nm blue excitation samples.
Codice catalogo: (733-2005)
Fornitore:  EDVOTEK EUROPE LTD
Codice articolo fornitore: 557
Codice articolo locale: EDVO557
Descrizione:   The TruBlu™ blue light transilluminator is ideal for viewing DNA gels stained with SYBR® Safe, thus eliminating the need for UV light or ethidium brom...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Descrizione:   Questi transilluminatori UV/a luce bianca sono composti da aree di lavoro a luce bianca e UV affiancate. La luce bianca può essere utilizzata per l'os...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 12
  1  2  Prossimo
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI