Stampa…
Hai cercato: Torbidimetri
17  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: The degree of turbidity is a measure of water quality - a liquid is cloudy if it contains undissolved suspended matter such as particles or bacteria.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: TIR 210 is a compact turbidity meter designed for fast and precise on-site testing.
Fornitore: Hach
Descrizione: These laser turbidimeters feature performant optical technology. Radio-frequency identification (RFID) uses electromagnetic fields to identify and tra...
Fornitore: WTW
Descrizione: The Turb 430, with lab option via LabStation, include drinking water testing, environmental monitoring, laboratory reference measurements and process ...
Fornitore: Hach
Descrizione: Grazie a sorgenti di luce a LED o al tungsteno e ottiche di provata qualità, questo strumento consente di ottenere misurazioni estremamente affidabili...
Fornitore: WTW
Descrizione: I Turb® 355 offrono all'utente la possibilità di eseguire misurazioni nefelometriche a luce diffusa a 90° con una sorgente luminosa a IR o bianca al t...
Fornitore: Hach
Descrizione: Portable turbidity meters designed for drinking water and industry applications.
Fornitore: WTW
Descrizione: The 'fine art' of measurement. Small but powerful: Optical finesse, reliable findings, ease of use and lab AQA with LIMS connection.
Codice catalogo: (LOVI194300)
Fornitore: Lovibond
Codice articolo fornitore: 194300
Codice articolo locale: LOVI194300
Descrizione: Ideal for field and environmental testing, the TB350 turbidity meter delivers the most reliable measurements for low range to high range samples with ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (LOVI194000)
Fornitore: Lovibond
Codice articolo fornitore: 194000
Codice articolo locale: LOVI194000
Descrizione: The TurbiDirect is an autoranging turbidity meter designed for the laboratory or portable use.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (HACHLXV3229900001)
Fornitore: Hach
Codice articolo fornitore: LXV3229900001
Codice articolo locale: HACHLXV3229900001
Descrizione: This Turbidity Suspended Solids (TSS) and sludge blanket level system can be used as an optimisation tool for monitoring process analyses or as an eas...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: EUTECH
Descrizione: The turbidity meter operates on nephelometric principle for lab-accurate, highly repeatable results.
Codice catalogo: (ORIOAQ3010)
Fornitore: Thermo Orion
Codice articolo fornitore: AQ3010
Codice articolo locale: ORIOAQ3010
Descrizione: The Orion AQUAfast AQ3010 is based on the nephelometric principle with 90° detection.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (707-0005)
Fornitore: Hach
Codice articolo fornitore: 2177200
Codice articolo locale: HACH2177200
Descrizione: Il disco è progettato per la misurazione della trasparenza dell'acqua in situ in oceani e laghi.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (ORIOAQ4500)
Fornitore: Thermo Orion
Codice articolo fornitore: AQ4500
Codice articolo locale: ORIOAQ4500
Descrizione: The ORION AQUAfast AQ4500 can provide the nephelometric and ratiometric principles of turbity measurement.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (VELPR109B12150)
Fornitore: VELP SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: R109B12150
Codice articolo locale: VELPR109B12150
Descrizione: The TB1 can measure the turbidity in aqueous samples for industrial and environmental fields.
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom