Stampa…
Hai cercato: Titolatori
24  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: SI Analytics
Descrizione: The Powerful TW 7450 developed for high sample throughput.
Fornitore: SI Analytics
Descrizione: Titolatori automatici TitroLine® 7000 utilizzati nei laboratori di aziende di ciclo integrato con fornitura idrica e impianti di trattamento di acque ...
Fornitore: SI Analytics
Descrizione: The number of samples to be processed is growing constantly while at the same time the demands on reliability are increasing in accordance with GLP an...
Fornitore: SI Analytics
Descrizione: TitroLine® 5000 è il successore di TitroLine® easy ed è un titolatore automatico estremamente facile da usare per un'ampia gamma di applicazioni, tra ...
Fornitore: SI Analytics
Descrizione: The headspace oven technique of the TO 7280 allows the separation of the water to be titrated from liquid, solid and semi-solid (paste-like) samples. ...
Fornitore: SI Analytics
Descrizione: L'unità Titronic® 300 è una buretta motorizzata per la titolazione manuale e uno strumento di dosaggio preciso di liquidi, solventi e titolanti. Può e...
Fornitore: SI Analytics
Descrizione: Strumenti estremamente compatti e semplici da usare, ideali per determinazione coulometrica dell'acqua a norma Karl Fischer in contenuti ridotti di ac...
Fornitore: SI Analytics
Descrizione: Il titolatore offre le stesse funzioni di TitroLine® 7750 con in aggiunta un ulteriore ingresso di misurazione IDS®, che consente al TitroLine®&n...
Fornitore: SI Analytics
Descrizione: Titolatore volumetrico TitroLine® 7500 KF per un'ampia gamma di utilizzi. Applicazioni: volumetria KF, titolazioni Dead-Stop (SO₂, indice di bromo), o...
Fornitore: SI Analytics
Descrizione: Titroline® 7750 è lo strumento completo per la titolazione sia potenziometrica che volumetrica KF. L'unità combina le caratteristiche del titolatore p...
Codice catalogo: (661-0246)
Fornitore: Hach
Codice articolo fornitore: AS10009830050
Codice articolo locale: HACHAS10009830050
Descrizione: This automatic sample changer is designed to be used in analytical laboratories in connection with AT1000 Series titrators.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Hach
Descrizione: Portable and robust digital Titrator for fast and precise titrations. High resolution (125 µl/digit) and high accuracy (±1%). Applications for more th...
Codice catalogo: (HACH2270900)
Fornitore: Hach
Codice articolo fornitore: 2270900
Codice articolo locale: HACH2270900
Descrizione: This portable titrator enables analyses in the lab, the plant or the field.
UOM: 1 * 1 KIT
Fornitore: Mettler - Toledo
Descrizione: I titolatori coulometrici C10S KF sono ideali per la determinazione rapida e precisa del contenuto di acqua, dal funzionamento estremamente sempl...
Codice catalogo: (661-0241)
Fornitore: Mettler - Toledo
Codice articolo fornitore: 30267117
Codice articolo locale: METT30267117
Descrizione: Il titolatore compatto è ideale per titolazioni potenziometriche rapide e precise. Con l'interfaccia semplice da utilizzare e design a ingombro ridott...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (661-0210)
Fornitore: Mettler - Toledo
Codice articolo fornitore: 30267116
Codice articolo locale: METT30267116
Descrizione: Il titolatore volumetrico KF è ideale per la determinazione rapida e precisa del contenuto di acqua, dal funzionamento estremamente semplice. I campio...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom