Stampa…
Hai cercato: Orologi da parete
5  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (620-2220)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI620-2220
Descrizione: This lab wall clock displays time, temperature, and humidity.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (620-2219)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI620-2219
Descrizione: W×D×H: 235×25×254 mm.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (620-2300)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI620-2300
Descrizione: View time, temperature, and humidity from anywhere.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (MOIN1179AC)
Fornitore: MOINEAU
Codice articolo fornitore: 1179AC
Codice articolo locale: MOIN1179AC
Descrizione: ABS/mineral glass.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (MOIN5602GL)
Fornitore: MOINEAU
Codice articolo fornitore: 5602GL
Codice articolo locale: MOIN5602GL
Descrizione: This radio-controlled wall clock is readable from a distance of up to 20 m.
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom