Stampa…
Hai cercato: Timer digitali
47  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"47"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (609-0210)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI609-0210
Descrizione: Timer digitale, VWR®, Capacità Timing: 100 min, Conteggio avanti/indietro: ↓, N. di canali: 1, Accuratezza: ±0,01 %, nero, L×P×A: 63,5×12,7×63,5 mm, Con allarme: +, Mamoria: +
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (609-0181)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI609-0181
Descrizione: This 4-channel timer has a capacity of 99 hours, 59 minutes and 59 seconds or can be switched to a 12- or 24-hour clock.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (609-0203)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI609-0203
Descrizione: Timer digitale, One channel, VWR®, Capacità Timing: 100 min, Conteggio avanti/indietro: ↕, N. di canali: 1, Accuratezza: ±0,01% (1 s), bianco/nero, L×P×A: 63,5×12,7×57 mm, Con allarme: +
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (609-0233)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI609-0233
Descrizione: Calibrated timer developed with busy clinics and clinical labs in mind.
UOM: 1 * 1 pezzi
New Product
Codice catalogo: (609-0221)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI609-0221
Descrizione: This digital timer displays the countdown alarm time/stopwatch (count up) time, or a 12/24 hour clock.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (609-0229)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI609-0229
Descrizione: This user-friendly and innovative 100-hour timer fulfills virtually every lab timing requirement. It has four countdown channels, a stopwatch channel,...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (609-0216)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI609-0216
Descrizione: Timer digitale, VWR®, Capacità Timing: 20 h, Conteggio avanti/indietro: ↕, N. di canali: 3, Accuratezza: 0,01 %, nero, L×P×A: 63,5×22,2×86 mm, Con allarme: +, Mamoria: +
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (609-0205)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI609-0205
Descrizione: This timer, with quartz-crystal accuracy, features count up and countdown functions.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (609-0204)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI609-0204
Descrizione: Digital timer, Three channel, VWR®, Capacità Timing: 100 h, Conteggio avanti/indietro: ↕, N. di canali: 3, Accuratezza: ±0,01 %, Bianco/grigio, L×P×A: 51×12,7×82,5 mm, Con allarme: +, Mamoria: +
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (609-0231)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI609-0231
Descrizione: View giant size digits on this bench timer from across the lab. Visible from shelves, in hoods, or perched on instruments. Eliminates 'squinting' to o...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (609-0207)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI609-0207
Descrizione: Choice of vibration, sound, and/or light alarms make this timer ideal for use in high noise locations.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (609-0208)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI609-0208
Descrizione: Questo timer ha una lavagna bianca incorporata, con pennarello e cancellino, che aiuta a mantenere la traccia del tempo trascorso e di altre informazi...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (609-0090)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI609-0090
Descrizione: Simultaneous programming of two different activities from 24 hours to 1 second.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (609-0218)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI609-0218
Descrizione: This user-friendly bench timer displays three different times simultaneously, counts down and alarms. It also functions as a stopwatch and a 'time of ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (609-0198)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI609-0198
Descrizione: Digital timer, One channel, VWR®, Capacità Timing: 100 min, Conteggio avanti/indietro: ↕, N. di canali: 1, Accuratezza: ±0,01 %, bianco/blu, L×P×A: 89×16×57 mm, Con allarme: +, Mamoria: +
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (609-0197)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI609-0197
Descrizione: Digital timer, One channel, VWR®, Capacità Timing: 100 min, Conteggio avanti/indietro: ↕, N. di canali: 1, Accuratezza: ±0,01 %, bianco/blu, L×P×A: 84×13×76 mm, Con allarme: +, Mamoria: +
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 47
no targeter for Bottom