Stampa…
VWR®, Cronometro Digitale
Fornitore: VWR
VWR®
609-0139EA 58 EUR
VWRU82023-864 609-0139
VWR®, Cronometro Digitale
Timer Cronometri digitali
Questo cronometro elettronico include un calendario e un orologio.
  • Cronografo 1/100 di secondo
  • Funzione di allarme
  • Funzione di memoria (memorizza un tempo sul giro)
Certificazioni: Testato e calibrato in laboratorio con triplo accreditamento/registrazione ISO/IEC 17025:2005, accreditato A2LA (n. cert. 2448.01), a fronte di attrezzature con calibrazione tracciabile a standard NIST
Informazioni per l'ordine: Fornito con una batteria CR2032, certificato di calibrazione, numero di serie individuale e istruzioni multilingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo).