Stampa…
VWR®, Cronometro Digitale
Fornitore: VWR
VWR®
609-0131EA 138 EUR
609-0131
VWR®, Cronometro Digitale
Timer Cronometri digitali
Questo cronometro elettronico include un calendario e un orologio.
  • Display a tre righe: tempo, conto alla rovescia e ritmo
  • Capacità di cronometraggio: 10 ore
  • ¹/₁₀₀ secondo
  • Memorizza 30 tempi sul giro e calcola la media dei tempi sul giro, consente 99 tempi sul giro parziali
  • ¹⁰/₃₂₀ secondo ritmo
Certificazioni: Testato e calibrato in laboratorio con triplo accreditamento/registrazione ISO/IEC 17025:2005, accreditato A2LA (n. cert. 2448.01), a fronte di attrezzature con calibrazione tracciabile a standard NIST
Informazioni per l'ordine: Fornito con una batteria CR2032, certificato di calibrazione, numero di serie individuale e istruzioni multilingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo).