Stampa…
Hai cercato: Cronometri digitali
14  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (609-0054)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI609-0054
Descrizione: Cronometro digitalo, Resistente all'acqua, VWR®, Capacità Timing: 24 h, N. di canali: 1, giallo, L×P×A: 54×60×12,7 mm
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (609-0131)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI609-0131
Descrizione: Questo cronometro elettronico include un calendario e un orologio.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (609-0212)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI609-0212
Descrizione: Cronometro al quarzo con cifre grandi su LCD.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (609-0213)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI609-0213
Descrizione: Cronometro digitalo, VWR®, Capacità Timing: 10 h, N. di canali: 1, Accuratezza: ±0,001 %, nero/blu, L×P×A: 54×19×66,7 mm, Mamoria: +
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (609-0139)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI609-0139
Descrizione: Questo cronometro elettronico include un calendario e un orologio.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (609-0211)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI609-0211
Descrizione: Cifre grandi (12,7 mm) per una facile lettura.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (HANH225.1721-00)
Fornitore: HANHART
Codice articolo fornitore: 225.1721-00
Codice articolo locale: HANH225.1721-00
Descrizione: Basic function stopwatch with two-button operation.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (609-1118)
Fornitore: HANHART
Codice articolo fornitore: 245.1946-00
Codice articolo locale: HANH245.1946-00
Descrizione: Water resistant stopwatches with two-button operation and ABS plastic case.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (609-0193)
Fornitore: HANHART
Codice articolo fornitore: 251.1951-00
Codice articolo locale: HANH251.1951-00
Descrizione: Industrial stopwatch with two-button operation.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (609-1117)
Fornitore: HANHART
Codice articolo fornitore: 205.1705-00
Codice articolo locale: HANH205.1705-00
Descrizione: Weight: 62 g
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (609-1243)
Fornitore: HANHART
Codice articolo fornitore: 221.1723-00
Codice articolo locale: HANH221.1723-00
Descrizione: Cronometro digitalo, Profil, Profil, Capacità Timing: 10 h, N. di canali: 1, nero, L×P×A: 82×61×28 mm
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (609-1404)
Fornitore: HANHART
Codice articolo fornitore: 211.1712-00
Codice articolo locale: HANH211.1712-00
Descrizione: Weight: 70 g.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (MOIN376CE)
Fornitore: MOINEAU
Codice articolo fornitore: 376CE
Codice articolo locale: MOIN376CE
Descrizione: Ergonomic stopwatch with large, one-line LCD display.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (HEATHS24645)
Fornitore: HEATHROW
Codice articolo fornitore: HS24645
Codice articolo locale: HEATHS24645
Descrizione: Cronometro digitalo, Capacità Timing: 60 min, N. di canali: 1, giallo/blu, L×P×A: 87×21×78 mm
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom