  • Categoria prodotti
  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Timer
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/15/18989915.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"102"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Codice catalogo: (609-0128)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI609-0128
Descrizione:   Single channel electronic timer with memory and certificate of calibration.
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI609-0186
Descrizione:   Digital timer clock, one channel, VWR® Traceable®, Capacità Timing: 24 h, Conteggio avanti/indietro: ↕, Accuratezza: ±0,01 %, bianco/blu, L×P×A: 70×14×51 mm, Allarme: +, Mamoria: +
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (609-0127)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI609-0127
Descrizione:   Count down da 60 minuti.
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (609-0181)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI609-0181
Descrizione:   This 4-channel timer has a capacity of 99 hours, 59 minutes and 59 seconds or can be switched to a 12- or 24-hour clock.
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (609-0136)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI609-0136
Descrizione:   Single channel electronic timer with memory, clock and certificate of calibration.
UOM:  1 * 1 pezzi
Non più disponibile
Codice catalogo: (609-0206)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI609-0206
Descrizione:   Questo timer con dieci pulsanti consente l'immissione diretta per velocizzare la programmazione del tempo desiderato. Prevede diverse opzioni di monta...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI609-0194
Descrizione:   Timer digitale, Quattro canali, VWR® Traceable®, Capacità Timing: 100 h, Conteggio avanti/indietro: ↕, Accuratezza: ±0,01 %, bianco, L×P×A: 70×13×64 mm, Allarme: +, Mamoria: +
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (609-0190)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI609-0190
Descrizione:   This single channel timer is switchable between 19 hours, 59 minutes and 99 minutes, 59 seconds, and has a three key operation for ease of use.
UOM:  1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 102
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Prossimo