Stampa…
VWR® Traceable®, Termometri con memoria a cifre grandi
Fornitore: VWR
VWR®
VWRU61161-324
VWR® Traceable®, Termometri con memoria a cifre grandi
Termometri Termometri digitali
Questi termometri digitali, con doppio display, consentono la lettura simultanea della temperatura ambiente e della sonda. Sia il cavo che il sensore funzionano in modo accurato quando sono sott'acqua. Sonda esterna* (L×Ø: 20×5 mm) con cavo da 3 metri e sensore interno**.
  • Facile lettura fino a 8 metri
  • Funzione di memoria massima/minima
  • Reset con il semplice tocco di un pulsante
Informazioni per l'ordine: Fornito con certificato di calibrazione Traceable® e batteria AAA per un anno di monitoraggio "sempre attivo", supporto ribaltabile, fessura per il montaggio a parete e VELCRO® per il fissaggio a qualsiasi superficie.
* External via probe ** Ambient via internal sensor