Stampa…
Hai cercato: Termometri
272  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"272"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Questi termometri sono facili da leggere, rapidi e precisi grazie alla numerazione nera ad alto contrasto su uno sfondo giallo. I numeri sono stampati...
Codice catalogo: (620-2714)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI620-2714
Descrizione: Pocket-size thermometer features handy cable storage and probe brackets for portability.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These jumbo size display thermometers are suitable for monitoring freezers, water baths, heating blocks, incubators and refrigerators. A bottle insula...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Questi termometri da forno contengono liquido organico rosso su vetro con retro bianco.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: I termometri digitali sono progettati per monitorare accuratamente la temperatura di frigoriferi, congelatori, incubatori, bagnomaria o durante il tra...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Questi termometri senza mercurio sono calibrati individualmente e utili per verificare le temperature dei campioni. Sono progettati per applicazioni i...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Questi termometri soddisfano tutti i requisiti per dimensioni fisiche e accuratezza.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Per l'uso in tutti i blocchi standard di essiccazione e riscaldamento, bagni ad acqua, incubatori.
Codice catalogo: (620-2000)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI620-2000
Descrizione: Il termometro può registrare fino a 50 valori all'ora in un arco di 24 ore. La tastiera a membrana offre una protezione antispruzzo per manipolazioni ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Questi termometri in vetro possono essere utilizzati per effettuare letture in congelatori, frigoriferi, incubatrici, forni e banche del sangue.
Codice catalogo: (620-0868)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI620-0868
Descrizione: Termometri adatti per applicazioni di riscaldamento, ventilazione, climatizzazione, lavorazione e conservazione di alimenti e bevande, nel settore far...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (620-0892)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI620-0892
Descrizione: Questo termometro è stato ideato per indicare intervalli di temperatura critica; l'intervallo di temperatura critica da 4 a 6 °C è contrassegnato...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: I termometri di precisione Durac Plus sono realizzati con contrassegni fusi in modo permanente e gradi frazionari per fornire precisione e garantire l...
Codice catalogo: (620-0801)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI620-0801
Descrizione: Questo termometro certificato EnviroKleen™ ad alta precisione ha un'accuratezza di ±1,0 °C ed è dotato di un liquido verde, non tossico e sicuro per l...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: I termometri con registratore dati USB Traceable® excursion trac LN₂ monitorano la temperatura nelle unità Dewars di azoto liquido, per soddisfare le ...
Codice catalogo: (620-1975)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI620-1975
Descrizione: Digital thermometer with extra long waterproof stainless steel 500 mm probe and 2,5 metre cable.
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 272
no targeter for Bottom