  • Parametri
    • Articoli in magazzino (6)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Termociclatori per PCR
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/18/18989618.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   La famiglia di termociclatori VWR® combina una realizzazione di alta qualità con una gamma completa di formati dei blocchi. Il termociclatore UNO è pr...
Fornitore:  TECHNE
Descrizione:   La gamma di termociclatori Prime offre prestazioni e resa elevate per garantire la massima flessibilità durante la processazione in parallelo di numer...
Fornitore:  TECHNE
Descrizione:   Il termociclatore ³Prime offre facilità di programmazione e versatilità, pur mantenendo velocità di rampa rapide e un ingombro ridotto che lo rendono ...
Codice catalogo: (AXYGTHERM-1000)
Fornitore:  Corning Life Science
Codice articolo fornitore: THERM-1000
Codice articolo locale: AXYGTHERM-1000
Descrizione:   The Axygen® MaxyGene II is an ideal multi-purpose thermal cycler for the basic research laboratory. The MaxyGene II Thermal Cycler is simple to progra...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  EPPENDORF
Descrizione:   Mastercycler pro is an open and flexible system which offers flexibility with fast heating and cooling rates. Systems are available as complete packag...
Fornitore:  EPPENDORF
Descrizione:   The Mastercycler® nexus brings the reliability and ease of use of an Eppendorf® cycler at a good price. Low energy consumption, easy extension to 3 un...
Codice catalogo: (EPPE6337000.019)
Fornitore:  EPPENDORF
Codice articolo fornitore: 6337000.019
Codice articolo locale: EPPE6337000.019
Descrizione:   The Mastercycler® nexus X2 combines the modern and intuitive software from the Mastercycler® nexus with a universal block for strips and 0,1 ml, 0,2 m...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  EPPENDORF
Descrizione:   Termociclatori per PCR, Complete package, Mastercycler®, pro S, plus control panel, EU-plug
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 11
  1  2  Prossimo