Stampa…
Agitatori ad asta meccanici, RZR 1
Fornitore: Heidolph
441-1101EA 0 EUR
441-1101 441-0061 441-1115
Agitatori ad asta meccanici, RZR 1
Dispositivi agitatori Agitatori ad asta
Agitatore ad asta per requisiti di base; l'unità presenta grandi manopole di controllo e pratiche impostazioni analogiche della velocità. L'asta consente di montare elementi di agitazione lunghi fino a 8 mm.
  • Termoprotezione con auto-resettaggio
  • Due intervalli di velocità per un utilizzo universale da 35 a 2200 min-₁
  • L'asta può essere regolata a profondità variabile
Certificazioni: Classe di protezione a norma DIN EN 60529: IP 20
Informazioni per l'ordine: Nella fornitura sono comprese la chiave per il mandrino e l'asta per il fissaggio dello stativo. Altri accessori dovranno essere ordinati separatamente.