Stampa…
Agitatori meccanici ad asta, gamma SS
Fornitore: Cole Parmer
Stuart®
441-0195EA 1490 EUR
441-0195 441-0208
Agitatori meccanici ad asta, gamma SS
Dispositivi agitatori Agitatori ad asta
Gamma di silenziosi agitatori ad asta per tutte le esigenze di laboratorio.
  • I modelli SS20 sono dotati di aste cave, per una facile regolazione dell'altezza delle palette
  • Protezione antimicrobica BioCote®
  • Mandrino senza chiave
SS10 è un agitatore generico, idoneo per l'utilizzo quotidiano in laboratorio. Buon controllo della velocità e protezione dal sovraccarico. Ideale per liquidi acquosi e a bassa viscosità.
SS20 è un potente agitatore per applicazioni più esigenti, con una protezione dal sovraccarico avanzata e un sofisticato controllo della velocità, a risposta rapida. Idoneo per liquidi di viscosità medio-bassa.
Certificazioni: Classe di protezione a norma DIN EN 60529: IP 42
Informazioni per l'ordine: forniti senza stativo, testa a palette o asta. Morsetti a croce e aste di agitazione da ordinare separatamente.