Stampa…
Hai cercato: Agitatori ad asta
26  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Agitatori da laboratorio, ideali per attività di agitazione semplici, adatti per quantità fino a 25 L (VOS 40 digitale) o per attività di agitazi...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: The Avantor Magnetic Mixing System is a robust, flexible, high-quality, expert designed solution for single use mixing needs.
New Product
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Modular mixing system with top mounted mixer​ for use with drums including a single use liner for your biopharma processes with integrated formulation...
Fornitore: VELP SCIENTIFIC
Descrizione: Gamma di agitatori ad asta con regolazione elettronica, dotati di sistemi di sicurezza avanzati.
Fornitore: VELP SCIENTIFIC
Descrizione: Gli agitatori ad asta OHS offrono potenza di agitazione di ultima generazione, mantenendo la coppia massima a qualsiasi velocità e sono progettati per...
Promo
Codice catalogo: (531-1108)
Fornitore: IKA
Codice articolo fornitore: 25003604
Codice articolo locale: IKAA25003604
Descrizione: The STARVISC 200-2.5 control stirrer measures viscosity and displays it. The result can be read in real-time on the display. It has a broad range of a...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: IKA
Descrizione: These easy-to-use stirrers provide basic functionality in a compact design.
Fornitore: IKA
Descrizione: Extremely powerful laboratory stirrers for highly viscous applications and intensive mixing of quantities up to 100 L (H₂O). Units automatically adjus...
Fornitore: IKA
Descrizione: Powerful, mechanically controlled agitators for intensive mixing with approval for use in Ex-Zone 1 (2G), temperature class T3 acc. to the ATEX 95 dir...
Codice catalogo: (441-0469)
Fornitore: IKA
Codice articolo fornitore: 25001990
Codice articolo locale: IKAA25001990
Descrizione: This overhead stirrer is ideal for special applications. Combining high performance with excellence, the units require minimum space.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: IKA
Descrizione: Agitatore da laboratorio, con controllo meccanico, estremamente potente per applicazioni ad alta viscosità di quantità fino a 200 l. L'unità ha un des...
Fornitore: IKA
Descrizione: Agitatori da laboratorio, progettati per attività di agitazione semplici, per quantità fino a 15 o 25 L (EUROSTAR 20 digital ed EUROSTAR 40 digit...
Fornitore: IKA
Descrizione: Agitatori di laboratorio potenti per quantità fino a 40 o 100 l (HO). Unità di regolare automaticamente la velocità attraverso la tecnologia a micropr...
Codice catalogo: (441-0329)
Fornitore: IKA
Codice articolo fornitore: 5040000
Codice articolo locale: IKAA5040000
Descrizione: Agitatore da laboratorio potente per applicazioni ad alta viscosità di quantità fino a 80 l. Le unità hanno un design robusto ed ergonomico, con ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: IKA
Descrizione: These overhead stirrers are ideal for special applications. Combining high performance with excellence, the units require minimum space.
Codice catalogo: (IKAA25004356)
Fornitore: IKA
Codice articolo fornitore: 25004356
Codice articolo locale: IKAA25004356
Descrizione: Small and space saving overhead stirerr with great perfomance.
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom