Stampa…
Hai cercato: Agitatori magnetici
62  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"62"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Questi agitatori di grande capacità con controllo a microprocessore sono ideali per applicazioni con volumi elevati. È possibile scegliere tra 2 model...
Promo
Codice catalogo: (442-1310)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI442-1310
Descrizione: VWR® Advanced magnetic stirrers are designed to deliver accurate and repeatable results in all research, academic and industrial applications. With st...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (442-0883)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI442-0883
Descrizione: Agitatore magnetico estremamente piatto e compatto senza parti in movimento. Inverte il senso di rotazione ogni 30 secondi per garantire una miscelazi...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Agitatori compatti con piano in ceramica chimicamente resistente. Il pannello di controllo rialzato riduce al minimo il contatto con i liquidi versati...
Codice catalogo: (444-0572)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI444-0572
Descrizione: Agitatori magnetici VWR® Advanced per risultati precisi e riproducibili. Unità con controllo a microprocessore con quadrante analogico con contrassegn...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VELP SCIENTIFIC
Descrizione: Magnetic stirrers that guarantee continuous operation at both low and high speeds ensuring safety and resistance to chemical agents.
Fornitore: 2MAG
Descrizione: Alloggiamento in acciaio inossidabile a tenuta ermetica impermeabile e resistente a germi e polvere. Temperature di esercizio per la versione Basic fi...
Fornitore: 2MAG
Descrizione: Agitatore miniaturizzato per cuvette ideale per integrazione in sistemi, ad esempio in spettrofotometri. Alloggiamento in acciaio inox a tenuta ermeti...
Fornitore: 2MAG
Descrizione: Ultra-flat magnetic stirrers with stainless steel housing. Operating temperatures up to 100 °C.
Fornitore: 2MAG
Descrizione: Agitatore magnetico resistente con alloggiamento in acciaio inox completamente incapsulato, ideale per terreni ad alta viscosità. Temperature d'eserci...
Codice catalogo: (442-0834)
Fornitore: 2MAG
Codice articolo fornitore: 85001
Codice articolo locale: TMAG85001
Descrizione: Sistemi di agitazione ultrapiatti per agitazione precisa di colture cellulari. Idonei per fiasche per colture con sistema di agitazione a elica e a sf...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: 2MAG
Descrizione: Agitatore con protezione antiesplosione ultrapiatto. Alloggiamento a tenuta ermetica impermeabile e resistente a germi e polvere. Temperature d'eserci...
Fornitore: 2MAG
Descrizione: Agitatore magnetico resistente con alloggiamento in acciaio inox a tenuta ermetica, ideale per terreni ad alta viscosità. Temperature d'esercizio fino...
Fornitore: 2MAG
Descrizione: Agitatori magnetici ultrapiatti con alloggiamento in acciaio inox a tenuta ermetica. Temperature d'esercizio fino a 50 °C.
Codice catalogo: (442-0809)
Fornitore: 2MAG
Codice articolo fornitore: 30501
Codice articolo locale: TMAG30501
Descrizione: Agitatore magnetico resistente con alloggiamento in acciaio inox a tenuta ermetica, ideale per terreni ad alta viscosità. Temperature d'esercizio fino...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (442-0803)
Fornitore: 2MAG
Codice articolo fornitore: 30201
Codice articolo locale: TMAG30201
Descrizione: Agitatore magnetico resistente con alloggiamento in acciaio inox a tenuta ermetica, ideale per terreni ad alta viscosità. Tempi di intervallo regolabi...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 62
no targeter for Bottom