Stampa…
Controller elettronici della temperatura EKT Hei-Con
Fornitore: Heidolph
441-1320EA 822 EUR
441-1320 441-1319
Controller elettronici della temperatura EKT Hei-Con
Controller Controller di temperatura
Controller elettronico della temperatura dal design innovativo, combinabile con i modelli MR Hei-Standard, nonché con i precedenti modelli MR 3001 K e MR 3002. Il sensore della temperatura si trova su un conduttore isolato, proteggendo il controller da eventuali danni causati dal calore e dai vapori. Il pulsante MAX consente all'operatore di vedere la temperatura di arresto di sicurezza alla quale l'unità si disconnette. Possibilità di scegliere tra un sensore in acciaio inox (V2A) o un sensore con rivestimento in vetro per utilizzi con acidi forti.
  • Con display panoramico a doppio spazio per temperatura nominale e temperatura effettiva.
  • Il segnale di tendenza mostra la temperatura del terreno in aumento.
  • Visualizzazione di ogni valore di temperatura da -50 °C a +300 °C.
  • Controllo fuzzy-logic per un riscaldamento veloce e senza sovratemperatura
  • Il controller è privo di mercurio ed è dotato di protezione del sensore da cortocircuiti e guasti
Choice of stainless steel V2A or glass-coated sensor for use with strong acids.
Classe di protezione (DIN 60529): IP 40
Certificazioni: Circuito di controllo e di sicurezza conformi alla norma DIN EN 12878 classi 1 e 2
Informazioni per l'ordine: forniti con 2 diverse pinze per il fissaggio su aste di supporto di Ø da 10 a 13 mm. L'asta di supporto e il supporto del sensore della temperatura devono essere ordinati separatamente.