  • Parametri
    • Articoli in magazzino (37)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Agitatori magnetici con piastra riscaldante
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/91/18989491.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI442-0185
Descrizione:   Agitatori, Agitatore magnetico con piastra riscaldante, EU-plug, VMS-A, Materiale della piastra: Acciaio inox, Capacità di agitazione max. H₂O (l): 10, Intervallo di velocità (min-1): 100 - 2000, Temperatura - range (°C): Da temperatura ambiente...320
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Agitatori compatti con piastra in vetro ceramica che assicura un'eccellente resistenza agli agenti chimici. Le unità sono dotate di un display digital...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Agitatori magnetici con piastra riscaldante standard VWR Advanced per risultati precisi e riproducibili. Le unità sono dotate di controllo a microproc...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Agitatori con piastra riscaldante VWR Professional ideati per applicazioni che richiedono precisione, stabilità e ripetibilità imbattibili. Controllo ...
Fornitore:  IKA
Codice articolo fornitore: 3810000
Codice articolo locale: IKAA3810000
Descrizione:   Agitatori magnetici con piastra riscaldante in alluminio lucidato, adatti al funzionamento in assenza dell'operatore. L'unità è stata aggiornata ed è ...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  IKA LTD
Descrizione:   Agitatori compatti con piano in ceramica chimicamente resistente. Il pannello di controllo rialzato riduce al minimo il contatto con le fuoriuscite e ...
Fornitore:  IKA LTD
Codice articolo fornitore: 3339000
Codice articolo locale: IKAI3339000
Descrizione:   Agitatore magnetico con piastra riscaldante con piastra in acciaio inossidabile.
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  SI Analytics
Codice articolo fornitore: 285416373
Codice articolo locale: SCOI285416373
Descrizione:   Gli agitatori magnetici con piastra riscaldante SLR consentono di selezionare la velocità di miscelazione da delicata a energica e sono utilizzabili p...
UOM:  1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 34
  1  2  3  4  5  Prossimo 
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI