  • Categoria prodotti
  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
agitatori
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/60/18989860.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"319"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Nucleo magnetico in Alnico V resistente, con rivestimento in PTFE. Superficie liscia. Per contenitori con basi leggermente irregolari.
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Nucleo magnetico in Alnico V resistente, con rivestimento in PTFE. Superficie liscia arrotondata.
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Nucleo magnetico in Alnico V resistente, con rivestimento in PTFE. Superficie liscia con bordi arrotondati che migliora l'agitazione anche a ba...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Nucleo magnetico in Alnico V resistente, con rivestimento in PTFE. Superficie liscia con bordi arrotondati che migliora l'agitazione, anche a b...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Nucleo magnetico in Alnico V resistente, con rivestimento in PTFE. Superficie liscia. Particolarmente efficaci per la dissoluzione di solidi e ...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Nucleo magnetico in Alnico V resistente, con rivestimento in PTFE. Superficie liscia, arrotondata. Per l'uso nei contenitori più piccoli.
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Nucleo magnetico in Alnico V resistente, con rivestimento in PTFE. Superficie liscia. Per l'uso con matracci dal fondo sferico.
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale:: VWRI442-0185
Descrizione:   Agitatori, Agitatore magnetico con piastra riscaldante, EU-plug, VMS-A, Materiale della piastra: Acciaio inox, Capacità di agitazione max. H₂O (l): 10, Intervallo di velocità (min-1): 100 - 2000, Temperatura - range (°C): Da temperatura ambiente...320
UOM:  1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 319
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Prossimo