Stampa…
Hai cercato: Sterilizzatori
39  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"39"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Le autoclavi VAPOUR-Line sono progettate per applicazioni in laboratorio, ad esempio per liquidi in recipienti aperti o semichiusi, strumenti e solidi...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Autoclave progettata per un utilizzo occasionale. Involucro in acciaio inox AISI 304 per manutenzione e disinfezione semplice, camera interna in ...
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Autoclave semplice da usare, automatica, versatile, affidabile e pratica per tutte le procedure di laboratorio standard con alcune caratteristiche spe...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Queste autoclavi sono ideali per terreni, apparecchiature e sterilizzazione di rifiuti. Progettate per laboratori che richiedono un alto livello di si...
Promo
Fornitore: TUTTNAUER
Descrizione: Le autoclavi da laboratorio Tuttnauer sono ideali per una vasta gamma di applicazioni in numerosi settori, come istituti di ricerca, università, indus...
Fornitore: MEMMERT
Descrizione: This steriliser complies with all relevant standards and regulations for medical products and guarantees reliable programme sequences, irrespective of...
Fornitore: MEMMERT
Descrizione: This steriliser complies with all relevant standards and regulations for medical products and guarantees reliable programme sequences, irrespective of...
Fornitore: TUTTNAUER
Descrizione: The Classic is reliable and trusted worldwide, designed to give you the most cost effective sterilisation solution. This light, compact, portable and ...
Fornitore: TUTTNAUER
Descrizione: Tuttnauer's laboratory autoclaves are ideal for a wide range of applications in various fields, such as research institutes, universities, pharmaceuti...
Fornitore: MEMMERT
Descrizione: These sterilisers comply with all relevant standards and regulations for medical products, and guarantee reliable program sequences, irrespective of t...
Fornitore: TUTTNAUER
Descrizione: Affordable performance and trusted reliability for your laboratory sterilisation needs. These compact units sterilise liquids, solids, sealed and unse...
Codice catalogo: (481-2004)
Fornitore: TUTTNAUER
Codice articolo fornitore: 2540EL-EU
Codice articolo locale: TUTT2540EL-EU
Descrizione: Horizontal and vertical autoclave with automatic control. The chamber is constructed of long lasting 316L/Ti grade stainless steel with superior corro...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (TUTT3850EAP-D)
Fornitore: TUTTNAUER
Codice articolo fornitore: 3850EAP-D
Codice articolo locale: TUTT3850EAP-D
Descrizione: The EA autoclave significantly increase your productivity with extra fast and efficient drying cycles. These two models have the added benefit of a hi...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: TUTTNAUER
Descrizione: Tuttnauer's ML laboratory line of semi-automatic, electro-mechanically controlled, vertical steam sterilizers provide safe, economical and effective s...
Fornitore: Priorclave
Descrizione: These autoclaves combine a huge internal capacity with a small floor area and are ideally suited for use in a wide range of sterilising applications s...
Fornitore: Priorclave
Descrizione: These versatile autoclaves are fully equipped for use in laboratories throughout the food, drink, dairy, health and pharmaceutical industries and offe...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 39
no targeter for Bottom