Stampa…
Fotometro, Spectroquant® NOVA 60A
Fornitore: MilliporeSigma
Spectroquant®
1.09752.0001EA 6810 EUR
1.09752.0001
Fotometro, Spectroquant® NOVA 60A
Spettrofotometri e fotometri Spettrofotometri UV/Vis
Spectroquant NOVA 60A per le analisi di routine di tutti i tipi di acque, in grado di misurare tutti i test in cuvetta pronti all'uso così come i test con reagenti economici.
  • Lettura di codici a barre di tutti i test Spectroquant
  • Selezione automatica del metodo e conseguente presentazione del risultato
  • Controlli QA/QC integrati - Tre modalità, controllo dello strumento, del metodo e del volume del campione