Stampa…
Hai cercato: Agitatori vortex
41  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"41"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (444-0004)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI444-0004
Descrizione: Agitatore vortex adatto per contenitori singoli piccoli fino a 30 mm di diametro, ad esempio provette, provette da centrifuga e microprovette. L'invol...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (444-0007)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI444-0007
Descrizione: Miscelatore Vortex adatto per una gamma di applicazioni diverse grazie a tre accessori intercambiabili e vari inserti. Microprovette, piastre per micr...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: The VWR® Standard microplate vortex mixer is a variable speed analogue unit with high speed and small orbit for effectively mixing microplates. The VW...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR® heavy-duty vortex mixers have an efficient motor enabling units to operate in continuous mode and handle all accessories over the entire speed ra...
Riduzione degli sprechi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Ergonomic mini vortex mixers with features to suit different applications, these compact units provide optimum comfort and minimal stress.
Riduzione degli sprechi
Codice catalogo: (444-1372)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI444-1372
Descrizione: Questo miscelatore a vortice combina l'elettronica all'avanguardia con design e comfort. Avvia l'azione del vortex semplicemente premendo sul supporto...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Progettato per contenere più provette, rack per provette, fiale o cilindri. L'azione vorticosa viene creata fissando la parte superiore della nave in ...
Codice catalogo: (444-1337)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI444-1337
Descrizione: The mini vortex mixer is the ideal vortex mixer for every laboratory with its compact size, ease of use, and its economic price point. The 3000 min⁻¹ ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Descrizione: Agitatori Vortex robusti e affidabili con struttura in metallo solido e piedini in gomma che ne garantiscono la stabilità.
Vortex-Genie® 1 è cara...
Fornitore: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Descrizione: Same great features of the Original Vortex-Genie® 2 in addition to programmability. These rugged and reliable vortex mixers have a durable motor, soli...
Fornitore: VELP SCIENTIFIC
Descrizione: Agitatori Vortex con involucro in alluminio pressofuso rivestito con vernice epossidica di buona resistenza chimica. I quattro piedini conferiscono st...
Fornitore: VELP SCIENTIFIC
Descrizione: Il ZX4 e TX4 sono miscelatori a vortice digitali con velocità regolabile agitazione e due modalità di funzionamento, il sensore o continua, per l'ecce...
Fornitore: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Descrizione: Vortex mixers with digital speed control. These units provide accuracy, reproducibility and repeatability with complete control of speed and time. Hea...
Fornitore: IKA
Descrizione: Agitatori compatti universali ideali per attività di agitazione con qualsiasi contenitore piccolo e piastra di microtitolazione. Questi miscelatori so...
Fornitore: VELP SCIENTIFIC
Descrizione: The MULTI-TX5 Digital is the ideal digital multi-tube vortex mixer for high sample throughput. The innovative and compact design ensures maximum opera...
Fornitore: VELP SCIENTIFIC
Descrizione: Profilo basso e miscelatori design ergonomico con una maggiore stabilità. In lega di zinco epossidica verniciato garantisce un'ottima resistenza chimi...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 41
no targeter for Bottom